SRP0468
Sigma-Aldrich
TAF1L (1398-1516) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
TAF2A2, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
14.8 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TAF1L(138474)
General description
Human TAF1 RNA polymerase II, TAT box binding protein (TBP)-associated factor, also known as TAF1L (GenBank Accession No. NM_153809) amino acids 1398 – 1516 with N-terminal HIS-tag, MW = 14.8 kDa, expressed in an E. coli expression system
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
P Jeremy Wang et al.
Human molecular genetics, 11(19), 2341-2346 (2002-09-10)
TAF(II)250, the largest subunit of the general transcription factor TFIID, is expressed from the human X chromosome, at least in somatic cells. In male meiosis, however, the sex chromosomes are transcriptionally silenced, while the autosomes remain active. How then are...
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.