SRP0549
Sigma-Aldrich
Monkey (M. fascicularis) PD-L1, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
52 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Monkey secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7- H1), GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 52 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
Physical form
Aqueous solution
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.