SRP0564
Sigma-Aldrich
CD70, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Ki-24 antigen, Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 7, CD70 antigen, TNFSF7, CD27 Ligand, CD27-L
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
19.7 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD70(970)
General description
Human CD70, also known as CD70 antigen, Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 7, TNFSF7, CD27 Ligand, Ki-24 antigen, CD27-L, and CD27LG, GenBank Accession No. NM_001252, a.a. 39-193 with N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 19.7 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Physical form
Aqueous solution
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.