SRP0578

Sigma-Aldrich

TPH2, His-Tag

recombinant, expressed in E. coli

Sinónimos:
neuronal tryptophan hydroxylase, tryptophan hyrdoxylase 2
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

recombinant

expressed in E. coli

form

frozen liquid

mol wt

37 kDa

shipped in

dry ice

storage temp.

−70°C

Gene Information

human ... TPH2(121278)

General description

Human tryptophan hydroxylase 2 (TPH2) also known as neuronal tryptophan hydroxylase, GenBank Accession No. NM_173353, a.a.151-466 (end) with an N-terminal His-tag, MW = 37 kDa, expressed in an E. coli cell
expression system.

Physical form

Aqueous solution

pictograms

Exclamation markHealth hazard

signalword

Danger

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

WGK 1

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.