SRP0588
Sigma-Aldrich
Monkey (M. fascicularis) PD-1, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD279, HPD-L, PD-1, Programmed cell death 1, SLEB2, PDCD1
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
44.5 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
Monkey ... PDCD1 (100135775)
General description
Secreted monkey Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 with a C-terminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 42.6 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation. Biotinylation was confirmed to be >90%.
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.