SRP0632
Sigma-Aldrich
PD-L1 (T20Q), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
B7 homolog 1, CD274, PD-L1, B7-H1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
54 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Human secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1) with a T20Q mutation,GenBank Accession No. NM_014143,amino acids 19-239, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 54 kDa.
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.