SRP0682
Sigma-Aldrich
IGF1RTIDE
≥95% (HPLC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
1595.83
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
The 14 amino acids of IGF1Rtide peptide sequence (KKKSPGEYVNIEFG) is derived from human IRS-1 protein residues 891-902.
Sequence
KKKSPGEYVNIEFG
Reconstitution
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Storage and Stability
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.