SRP4741
Sigma-Aldrich
PLGF-2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
PGFL, Placenta Growth Factor-2
MDL number:
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
~18.0 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PGF(5228)
Categorías relacionadas
General description
PLGF-2 is produced in E. coli as a homodimer containing 2 x 153 amino acids and having a total molecular mass of 36 kDa.
Physical form
Sterile filtered and lyophilized with no additives.
Reconstitution
Reconstitute the protein in sterile 20 mM acetic acid to a concentration of 0.1-1.0 ug/ul. The solution can then be diluted into other aqueous buffer.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.