SRP6028
Sigma-Aldrich
Isopeptidase T (short form) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
IsopeptidaseT, Isopeptidase T (short form), USP5, Isoopeptidase T, Ubiquitin-specific protease 5
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
93.4 kDa
packaging
pkg of 25 μg
concentration
~2.0 mg/mL
impurities
Endotoxin, tested
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... UBP5(8078)
General description
Ubiquitin C-terminal hydrolases (UCHs) are a family of cysteine hydrolases that catalyze the UBPs hydrolyze isopeptide bonds between ubiquitin and the substrate protein or within polyubiquitin chains. Human isopeptidase T (isoT) is an UBP capable of binding ubiquitin that specifically disassembles free polyubiquitin chains linked through isopeptide bonds involving the K48 of ubiquitin into ubiquitin monomers.
Physical form
Supplied at a concentration of 2.0 mg/ml in 50 mM Tris, 10 mM ?-mercaptoethanol, pH 7.5.
pictograms
Environment
hcodes
pcodes
Hazard Codes
N
Risk Statement
51/53
Safety Statement
61
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.