SRP6079

Sigma-Aldrich

PPIL3 human

recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)

Sinónimos:
CYPJ, Peptidyl prolyl cis-trans isomerase-like 3, Rotamase PPIL3, Cyclophilin-like protein PPIL3
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

biological source

human

recombinant

expressed in E. coli

assay

≥90% (SDS-PAGE)

form

liquid

mol wt

20.3 kDa

packaging

pkg of 100 μg

NCBI accession no.

shipped in

dry ice

storage temp.

−70°C

Gene Information

human ... PPIL3(53938)

General description

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 3 in humans is encoded by the PPIL3 gene. This gene encodes a member of the cyclophilin family. Cyclophilins catalyze the cis-trans isomerization of peptidylprolyl imide bonds in oligopeptides. They have been proposed to act either as catalysts or as molecular chaperones in protein-folding events.

Physical form

1 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 0.1 M NaCl, and 1 mM DTT.

Preparation Note

Centrifuge the vial prior to opening.

Other Notes

MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSVTLHTDVG DIKIEVFCER TPKTCENFLA LCASNYYNGC IFHRNIKGFM VQTGDPTGTG RGGNSIWGKK FEDEYSEYLK HNVRGVVSMA NNGPNTNGSQ FFITYGKQPH LDMKYTVFGK VIDGLETLDE LEKLPVNEKT YRPLNDVHIK DITIHANPFA Q

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

WGK 3

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.