SRP6095

Sigma-Aldrich

FKBP6 human

recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)

Sinónimos:
FK506 binding protein 6, FKBP36, N/A, PPIase FKBP6
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

biological source

human

recombinant

expressed in E. coli

assay

≥95% (SDS-PAGE)

form

liquid

mol wt

39.3 kDa

NCBI accession no.

UniProt accession no.

shipped in

dry ice

storage temp.

−70°C

Gene Information

human ... FKBP6(8468)

General description

FKBP6 is part of the immunophilin protein family, and is involved in immunoregulation and basic cellular functions involving protein folding and trafficking. FKBP6 is widely expressed in all tissues, FKBP6 is present at utmost levels in testis, liver, kidney, skeletal muscle and heart. Deletion of FKBP6 contributes to hypercalcemia and growth delay in Williams-Beuren syndrome.

Physical form

0.5 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1 mM DTT, 40% glycerol, 1 mM EDTA and 50 mM NaCl.

Preparation Note

Centrifuge the vial prior to opening.

Other Notes

MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGGSALNQGV LEGDDAPGQS LYERLSQRML DISGDRGVLK DVIREGAGDL VAPDASVLVK YSGYLEHMDR PFDSNYFRKT PRLMKLGEDI TLWGMELGLL SMRRGELARF LFKPNYAYGT LGCPPLIPPN TTVLFEIELL DFLDCAESDK FCALSAEQQD QFPLQKVLKV AATEREFGNY LFRQNRFYDA KVRYKRALLL LRRRSAPPEE QHLVEAAKLP VLLNLSFTYL KLDRPTIALC YGEQALIIDQ KNAKALFRCG QACLLLTEYQ KARDFLVRAQ KEQPFNHDIN NELKKLASCY RDYVDKEKEM WHRMFAPCGD GSTAGES

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

WGK 3

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.