SRP6187
Sigma-Aldrich
Eosinophil Peroxidase human
≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
EPER, EPO, EPP
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
human
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
70.5 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EPX(8288)
General description
Native, human eosinophil peroxidase is a secreted hemoprotein that catalyzes oxidations of various substrates by hydrogen peroxide. Together with other leukocyte-derived enzymes, such as Myeloperoxidase, EPO plays an important role in the pathogenesis of asthma by mediating oxidative events that lead to the production of ROS (reactive oxygen species) and RNS (reactive nitrogen species).
Physical form
Lyophilized from 20 mM NaH2PO4, pH 7.5, and 150 mM NaCI.
Reconstitution
Reconstitute in deionized H₂O. Aliquot and store at –20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.