SRP6328
Sigma-Aldrich
CD300C human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CMRF35A1, CMRF35, CMRF-35, CMRF35A, IGSF16, CMRF35-like molecule 6, LIR, CMRF-35A, CMRF35-A1, CLM-6
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
20.2 kDa (186 aa, 21-183 aa + His tag)
packaging
pkg of 100 μg
concentration
1 mg/mL
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD300C(10871)
General description
CMRF35-like molecule 6, also known as CD300C, belongs to the CD300 family. The CMRF35 antigen, which was identified by reactivity with a monoclonal antibody, is present on monocytes, neutrophils, and some T and B lymphocytes. Recombinant human CD300C protein, fused to His-tag at N-terminus, was expressed in E.coli.
Physical form
1 mg/mL in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.4 M Urea and 10% glycerol.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.