SRP6356
Sigma-Aldrich
CD83 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
BL11, CD83 antigen isoform b precursor, HB15
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
16 kDa (148 aa, 20-144 aa + His Tag)
packaging
pkg of 50 μg
concentration
0.25 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD83(9308)
General description
CD83 is a single-pass type I membrane protein and member of the immunoglobulin superfamily of receptors. The protein may be involved in the regulation of antigen presentation. A soluble form of this protein can bind to dendritic cells and inhibit their maturation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Recombinant human CD83 protein, fused to His-tag at N-terminus, was expressed in E.coli and purified by using conventional chromatography techniques.
Physical form
0.25 mg/mL in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.15 M NaCl and 30% glycerol.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.