SRP6360

Sigma-Aldrich

FIBP human

recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)

Sinónimos:
Acidic fibroblast growth factor intracellular-binding protein, FGFIBP, FIBP-1
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

biological source

human

recombinant

expressed in E. coli

assay

≥95% (SDS-PAGE)

form

liquid

mol wt

44.3 kDa (387 aa, 1-364 aa + His Tag)

packaging

pkg of 50 μg

concentration

0.5 mg/mL

UniProt accession no.

shipped in

dry ice

storage temp.

−70°C

Gene Information

human ... FIBP(9158)

General description

Acidic fibroblast growth factor intracellular-binding protein isoform a, also known as FIBP, is a member of Fibroblast growth factors (FGFs) represent a family. FGF activity influences development, adult tissue homeostasis, angiogenesis and cancer progression. FIBP is a 364 amino acid protein that binds to internalized FGF-1 and is thought to be involved in mitogenic function of FGF-1. FIBP localizes to the nucleus and is highly expressed in heart, skeletal muscle and pancreas and at lower levels in brain, placenta, liver and kidney. Recombinant human FIBP protein, fused to His-tag at N-terminus, was expressed in E.coli and purified by using conventional chromatography techniques.

Physical form

0.5 mg/mL in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol.

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

WGK 3

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.