SRP8042

Sigma-Aldrich

APRIL, Soluble human

recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)

Sinónimos:
ACRP30headless:A-proliferation-inducing ligand, TNFSF10, ACRP30headless:CD256, ACRP30headless:APRIL
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

biological source

human

recombinant

expressed in HEK 293 cells

assay

>95% (SDS-PAGE)

form

lyophilized

mol wt

~34 kDa by SDS-PAGE

packaging

pkg of 10 μg

storage condition

avoid repeated freeze/thaw cycles

impurities

<0.1 EU/μg endotoxin, tested

color

white

conjugate

FLAG® tagged

UniProt accession no.

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

Gene Information

human ... TNFSF13(8741)

General description

APRIL is a cytokine that belongs to the TNF superfamily and binds to TACI and BCMA. It is implicated in the regulation of tumor cell growth, is involved in monocyte/macrophage-mediated immunological processes and functions as an important survival factor for plasmablasts and bone marrow plasma cells. APRIL is a high activity construct in which two trimeric APRIL ligands are artificially linked via the collagen domain of ACRP30. This construct very effectively stimulates proliferation B cell. A basic amino acid sequence (QKQKKQ) close to the NH2 terminus of APRIL is required for binding to negatively charged sulfated glycosaminoglycan side chains of proteoglycans. Proteoglycans mediate binding of APRIL to tumor cells as well as primary lymphoid cells.

Physical form

Lyophilized from PBS.

Reconstitution

Reconstitute with 100 μL deionized water.

Other Notes

The extracellular domain of human APRIL (aa 88-233) is fused at the N-terminus to human ACRP30headless (aa 16-108) and a FLAG®-tag.

Legal Information

FLAG is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

2

Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.