T1664
Silicone rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/16  in. × 1/8  in.
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
I.D. × O.D.
1/16  in. × 1/8  in.
wall size
1/32  in.
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
Translucent and flexible. Temp. range: -60 to 460°F (-51 to 238°C). Do not use with concentrated acids or dilute sodium hydroxide. Suitable for high-temperature applications.
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.