T3072
Sigma-Aldrich
Tissue protein, cell membrane
from mouse liver
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
mouse liver
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Application
Highly purified cell membrane protein from whole tissue homogenates. Useful in electrophoresis, Western blotting, immunoassay, and other applications requiring source-specific, non-denatured protein.
Physical form
0.5 mg protein (approx. 3 mg protein/mL)
Supplied in a solution containing 20 mM HEPES, 1.5 mM MgCl2, 10 mM KCl, 1 mM EDTA, 2% glycerol, 0.5% sodium deoxycholate, 1% NP-40, pH 7.9, and a cocktail of protease inhibitors.
WGK Germany
2
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.