T4947
Sigma-Aldrich
Tissue protein, nuclear
from rat brain
NACRES:
NA.81
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
biological source
rat brain
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Application
Highly purified nuclear protein from whole tissue homogenates. Useful in electrophoresis, Western blotting, immunoassay, and other applications requiring source-specific, non-denatured protein.
Physical form
0.5 mg protein (approx. 3 mg protein/mL) in a solution containing 20 mM HEPES, pH 7.9, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM EDTA, 420 mM NaCl, 25% glycerol, and a cocktail of protease inhibitor.
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.