T5151
Drummond sequencing pipette tips
O.D. 0.35 mm
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
polycarbonate
sterility
non-sterile; autoclaved
feature
precision-tapered
packaging
pack of 10 ea
mfr. no.
Drummond Scientific, 3-000-203-G
O.D.
0.35 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
Disposable, autoclavable, flexible, polycarbonate pipet tips.
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.