T5943
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 1007
≥98%, solid
Empirical Formula (Hill Notation):
C17H14N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
310.37
MDL number:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98%
form
solid
color
yellow to green
solubility
DMSO: soluble
acetone: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Tyrphostin AG 1007 is known to function as a receptor tyrosine kinase inhibitor. It has been reported that replacement of oxygen in the carbonyl group of AG-1007 significantly increased the inhibition of tyrosine autophosphorylation of IGF-1R1.
Preparation Note
Tyrphostin AG 1007 is soluble in DMSO and acetone.
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
G Blum et al.
Biochemistry, 39(51), 15705-15712 (2000-12-22)
IGF-1 and its receptor play a pivotal role in many cancers, and therefore, IGF-1R is an attractive target for the design of inhibitors. In this communication, we report on a number of lead compounds for inhibitors of the isolated IGF-1R...
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.