T8825
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Tryptophan Hydroxylase (pSer58) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, sufficient for 10 blots
Sinónimos:
Anti-TPH
MDL number:
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
usage
sufficient for 10 blots
species reactivity
mouse, Xenopus, human, rat
application(s)
dot blot: 1:1,000
western blot: 1:1000 using human dorsal Raphe nucleus
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TPH1(7166)
mouse ... Tph1(21990)
rat ... Tph1(24848)
Immunogen
synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding phosphorylated serine 58 of tryptophan hydroxylase.
Target description
Tryptophan hydroxylase (TPH) catalyzes the 5-hydroxylation of tryptophan, which is the first step in the biosynthesis of indoleamines (serotonin and melatonin)
Physical form
Solution in 100 μL in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg per mL BSA, and 50% glycerol.
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.