T9692
Standard PCR microtubes
Strip tube (no cap)
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
natural
polypropylene tube
sterility
sterile
feature
RNase and DNase free
neck thread push fit
packaging
pkg of 120 strips
mfr. no.
, AB-0452
application(s)
PCR: suitable
capacity
0.2 mL
working volume
0.2 mL
binding type
non-treated surface
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Thin-walled strips of 8 × 0.2 mL Thermo-Tubes
Precision moulded from virgin polypropylene and clean room produced.
Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA contamination.
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.