T9885
Sigma-Aldrich
5-Thio-D-glucose 6-phosphate diammonium salt
95-97%
Fórmula lineal:
C6H13O8PS · (NH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
310.26
MDL number:
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
95-97%
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.OC1SC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O8PS.H3N/c7-3-2(1-14-15(11,12)13)16-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);1H3
InChI key
YRYZTTZIXXEIJN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5-Thio-glucose 6-phosphate is a competitive inhibitor of myo-inositol 1-phophate synthetase.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
3
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.