TMO167525
Nunc® Cell Factory(TM) filter adaptor cap
case of 100 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
packaging
case of 100 ea
mfr. no.
Nalge-Nunc, 167525
Categorías relacionadas
General description
Further the development of applications that require a more closed cell culture system using Thermo Scientific Nunc Cell Factory Accessories. Reduce the need for open interventions and support the use of aseptic methods for fluid handing relating to filling, inoculation, feeding and harvesting of the Cell Factory system.
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.