TMO2425-0504
Nalgene® narrow-mouth Right-to-Know wash bottle
low-density polyethylene, bottle volume 500 mL, isopropanol, case of 24 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
low-density polyethylene
narrow-mouth
packaging
case of 24 ea
mfr. no.
Nalge-Nunc, 2425-0504
bottle volume
500 mL
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Meet regulatory labeling requirements for chemical containers with Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Right-to-Know LDPE Wash Bottles, which use standard, instantly recognizable symbols and colors. These low density polyethylene bottles are flexible for easy dispensing and translucent for viewing contents.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.