TMO342002-9025
Nalgene® sterile diagnostic bottle
high-density polyethylene, bottle capacity 8 mL, natural, case of 980 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
high-density polyethylene
natural
sterility
sterile
packaging
case of 980 ea
mfr. no.
Nalge-Nunc, 342002-9025
bottle capacity
8 mL
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Perform many small volume packing applications with Thermo Scientific Nalgene HDPE Diagnostic Bottles with Closure. Bottles can be used in test kits and are packed in shrink-wrapped SBS trays for easy handling. Trays can be used as an aid for machine fill-line loading. They come assembled with closures without a liner that can wrinkle.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.