TMO362008-9125
Nalgene® diagnostic bottle without cap
white high-density polyethylene, volume 4 mL, case of 2000 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
white high-density polyethylene
packaging
case of 2000 ea
mfr. no.
Nalge-Nunc, 362008-9125
volume
4 mL
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Safely store and ship light-sensitive diagnostic samples and valuable reagents in small volumes with Thermo Scientific Nalgene Opaque Amber HDPE Diagnostic Bottles, used in test kits and many small-volume applications. These opaque amber high-density polyethylene bottles are for use with light sensitive reagents and are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.