TMO3665-0010
Nalgene® economy graduated flask
PMP, volume 10 mL, case of 24 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PMP
packaging
case of 24 ea
mfr. no.
Nalge-Nunc, 3665-0010
volume
10 mL
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.