TMO383410-08
Nalgene® Certified Clean Biotainer(TM) Carboys with handle
polycarbonate, volume 10 L, case of 2 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
polycarbonate
packaging
case of 2 ea
mfr. no.
Nalge-Nunc, 383410-08
volume
10 L
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific Nalgene Polycarbonate Biotainer Bottles and Carboys reduce the risk of carry-over contamination. Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample, even frozen to -100°C.
  • Provided sterile and ready-to-use; including certified clean products, which meet USP<788> standards and endotoxins below 0.5 EU/mL
  • Certified clean products include triple layer packaging, with two heat-sealed layers to facilitate ease of entry into cleanrooms
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.