TMO5921-0060
Nalgene® petri dish rack
for 60 mm petri dishes, polycarbonate, 8 positions, case of 2 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
polycarbonate
packaging
case of 2 ea
mfr. no.
Nalge-Nunc, 5921-0060
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Secure glass and plastic dishes for safe transport with Nalgene Petri and Bioassay Dish Racks.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.