TMODS2185-0016
Nalgene® economy wide-mouth bottle
amber high-density polyethylene, volume 500 mL, case of 48 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
amber high-density polyethylene
packaging
case of 48 ea
mfr. no.
Nalge-Nunc, DS2185-0016
volume
500 mL
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Perform short-term general purpose laboratory and field applications with Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Economy Bottles with Closure. These light-duty translucent bottles are a lightweight version of the original Nalgene bottle, bulk-packed for ultimate economy. Thinner-walled and more flexible than the Nalgene Lab Quality Bottles, they feature a wide mouth for easy filling and offer excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.