U21120-HH
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dU Phosphoramidite
Sinónimos:
DMT-2′-Fluoro-dU amidite
Empirical Formula (Hill Notation):
C39H46FN4O8P
Número de CAS:
Peso molecular:
748.78
MDL number:
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
conforms (1H-NMR)
conforms (LC/MS)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 100 g U211211-01
pkg of 1 × 500 g U211251-01
application(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
nucleoside profile
base: deoxyuridine
base protecting group: none
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H46FN4O8P/c1-26(2)44(27(3)4)53(50-24-10-22-41)52-36-33(51-37(35(36)40)43-23-21-34(45)42-38(43)46)25-49-39(28-11-8-7-9-12-28,29-13-17-31(47-5)18-14-29)30-15-19-32(48-6)20-16-30/h7-9,11-21,23,26-27,33,35-37H,10,24-25H2,1-6H3,(H,42,45,46)/t33-,35-,36-,37-,53?/m1/s1
InChI key
HQHQPAYRJJMYQX-DJTPZYMWSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.