U8258
Sigma-Aldrich
Anti-UBLCP1 (256-270) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CPUB1, Anti-Ubiquitin-like domain containing CTD phosphatase 1
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~37 kDa
species reactivity
human
application(s)
western blot: 1:500-1:2,000
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... UBLCP1(134510)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 256-270 of human UBLCP1
Application
Yale Center for High Throughput Cell Biology IF-tested antibodies. Each antibody is tested by immunofluorescence against HUVEC cells using the Yale HTCB IF protocol. To learn more about us and Yale Center for High Throughput Cell Biology partnership, visit sigma.com/htcb-if.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
2
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.