U9758

Sigma-Aldrich

Anti-UBE1 (541-555) antibody produced in rabbit

IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution

Sinónimos:
Anti-A1S9T, Anti-A1S9, Anti-A1ST, Anti-UBE1, Anti-Ubiquitin-activating enzyme E1, Anti-GXP1, Anti-UBE1X
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

biological source

rabbit

antibody form

IgG fraction of antiserum

antibody product type

primary antibodies

clone

polyclonal

form

buffered aqueous solution

mol wt

antigen ~118 kDa

species reactivity

human

application(s)

western blot: 1:500-1:2,000

conjugate

unconjugated

shipped in

dry ice

storage temp.

−20°C

Gene Information

human ... UBE1(7317)

Immunogen

synthetic peptide corresponding to amino acids 541-555 of human UBE1

Application

Yale Center for High Throughput Cell Biology IF-tested antibodies. Each antibody is tested by immunofluorescence against HUVEC cells using the Yale HTCB IF protocol. To learn more about us and Yale Center for High Throughput Cell Biology partnership, visit sigma.com/htcb-if.

Physical form

Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide

Personal Protective Equipment

dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

2

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.