UC131

Sigma-Aldrich

(±)-4´-Methoxymephenytoin

Sinónimos:
(±)-5-Ethyl-5-(4-methoxyphenyl)-3-methylimidazolidine-2,4-dione
Empirical Formula (Hill Notation):
C13H16N2O3
Peso molecular:
248.28
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77

color

white

Quality Level

mp

152-154 °C

storage temp.

2-8°C

SMILES string

CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(OC)cc2

InChI

1S/C13H16N2O3/c1-4-13(11(16)15(2)12(17)14-13)9-5-7-10(18-3)8-6-9/h5-8H,4H2,1-3H3,(H,14,17)

InChI key

RMGQLZCVLUJCLD-UHFFFAOYSA-N

Application

4′-Methoxymephenytoin can be used as a standard for the analysis of mephenytoin metabolites.

Packaging

5, 10 mg in glass bottle
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.

Biochem/physiol Actions

Mephenytoin derivative; anticonvulsive derivative.

Preparation Note

4′-Methoxymephenytoin is soluble in methanol.

pictograms

Exclamation mark

signalword

Warning

Personal Protective Equipment

dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

WGK 3

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Certificado de Análisis

Certificado de origen

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.