V9752
Sigma-Aldrich
Scorpion venom from Centruroides sculpturatus
Sinónimos:
(Bark Scorpion)
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
storage temp.
−20°C
General description
Scorpion venom are species-specific, which functions in prey capture or predator deterence. It might be lethal to humans. It induces prolonged and excessive firing of neuronal axons, that results in a wide range of signs and symptoms. Scorpion venom might be associated with local pain, bronchoconstriction, neurologic and cardiovascular collapse.
Application
Scorpion venom from Centruroides sculpturatus has been used to activate neuronal sodium channels.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Intraspecific variation of Centruroides sculpturatus scorpion venom from two regions of Arizona
Carcamo-Noriega EN, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 638, 52-57 (2018)
Neural control of the endocrine rat heart
Jiao JH and Baertschi AJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 90(16), 7799-7803 (1993)
Envenomation by the scorpion Centruroides sculpturatus
Curry SC, et al.
Journal of Toxicology: Clinical Toxicology, 21(4-5), 417-449 (1983)
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.