Y1646
Sigma-Aldrich
YH439
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Mivotilate; 2-(1,3-Dithietan-2-ylidene)-3-[(4-methyl-2-thiazolyl)amino]-3-oxo-propanoic acid 1-methylethyl ester; Isopropyl-2-(1,3-dithietane-2-ylidene)-2[N-(4-methyl2-thiazol-2-yl)carbamoyl] acetate
Empirical Formula (Hill Notation):
C12H14N2O3S3
Número de CAS:
Peso molecular:
330.45
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)OC(=O)C(\C(=O)Nc1nc(C)cs1)=C2\SCS2
InChI
1S/C12H14N2O3S3/c1-6(2)17-10(16)8(11-19-5-20-11)9(15)14-12-13-7(3)4-18-12/h4,6H,5H2,1-3H3,(H,13,14,15)
InChI key
WOUUWUGULFOVHG-UHFFFAOYSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
YH439 is an aryl hydrocarbon receptor activator
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Nan Hao et al.
Nucleic acids research, 39(9), 3695-3709 (2011-01-20)
The basic helix-loop-helix (bHLH).PAS dimeric transcription factors have crucial roles in development, stress response, oxygen homeostasis and neurogenesis. Their target gene specificity depends in part on partner protein choices, where dimerization with common partner Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (Arnt)...
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.