Z227528
Millipore
Millex® syringe filter units, disposable, PTFE
pore size 0.20 μm, diam. 25 mm, fluoropore PTFE membrane
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PTFE membrane
fluoropore PTFE membrane
high-density polyethylene housing
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
mfr. no.
Millipore, SLFG025NS
diam.
25 mm
volume
≤100 mL
pore size
0.20 μm
fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
All units contain PTFE filter membranes in plastic housings with Luer lock inlet and Luer slip outlet fittings.
Units smaller than 25 mm diameter are specifically designed to minimize hold-up in filtration of small volumes. The 3-4 mm units are recommended for volumes of <1 mL; the 13 mm units are recommended for volumes of 0.5-10 mL.
Application
HPLC, for organic solvents and solutions
Suitability
Remove fine particles from organic solutions. Also use for venting applications.
Legal Information
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.