Z329029
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 45 mm, bar diam. 8 mm
NACRES:
NB.72
material
cylindrical PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137432
L
45 mm
bar diam.
8 mm
ring diam.
10 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Other Notes
BR137432 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificado de Análisis
Certificado de origen
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.