Z329630
BRAND® wash bottles, LDPE
capacity 1000 mL
Sinónimos:
squeeze bottle, bottle wash, wash bottle
NACRES:
NB.17
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Joint
Joints threaded neck (GL 28)
feature
label no label
vented
with cap
packaging
pack of 100 ea
mfr. no.
BRAND, 144162
capacity
1000 mL
diam. × H
94 mm × 322 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Wash bottles with interchangeable wash head. Flexible. Delivery tube adjustable in height. Tip can be cut back to increase flow
Other Notes
BR144162 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.