Z330124
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 1,000 mL, with cap
Sinónimos:
ldpe bottle, polyethylene containers, polyethylene bottles
NACRES:
NB.17
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Joint
Joints threaded neck (GL50)
feature
with cap
packaging
pkg of 25 ea
mfr. no.
BRAND, 129662
capacity
1,000 mL
diam. × H
93 mm × 208 mm
color
natural
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Flexible, translucent.
Other Notes
BR129662 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.