25746
Supelco
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.20 mm
material
fused silica tubing
Quality Level
composition
phenyl/methyl (deactivated)
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
5.0 m × 0.20 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Deactivated intermediate polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as acetone, methylene chloride (dichloromethane), and toluene.
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.