501565
Supelco
Oxygen in nitrogen, 6 %
6%, aerosol can of 4 L, analytical standard
grade
analytical standard
Quality Level
form
gas
packaging
aerosol can of 4 L
manufacturer/tradename
Scott Gas T95-4
concentration
6%
application(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
Specifications:
Contents
: 4 liters
Pressure: 120 psig
Outlet fitting: Aerosol-type push buttom
Weight: ~100 grams
Dimensions: 2.5 x 8 inches
D.O.T. specifications: 2Q
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Suitable for qualitative analysis.
pictograms
Gas cylinder
signalword
Warning
hcodes
RIDADR
UN 1956 2.2
WGK Germany
nwg
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.