55473-U
PE frit
polypropylene
100
bed wt., 250 mg
pk of 30
6 mL
<5% Water content
polyamide resin base material
amide, poly- phase
50-160 μm
4.5-7.5(surface pH)
0.2‑0.3 g/mL
reversed phase
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
Introduzca el número de lote para buscar un certificado de análisis (COA).
Introduzca el número de lote para buscar un Certificado de origen (COO).
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.