PE frit
polypropylene
100
bed wt., 2 g
pk of 20
20 mL
<5% Water content
polyamide resin base material
amide, poly- phase
50-160 μm
4.5-7.5(surface pH)
0.2‑0.3 g/mL
reversed phase
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
Introduzca el número de lote para buscar un certificado de análisis (COA).
Introduzca el número de lote para buscar un Certificado de origen (COO).