1715000
USP
Viomycin sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Viomycin sulfate salt, Tuberactinomycin B sulfate salt
Empirical Formula (Hill Notation):
C25H43N13O10 · H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
783.77
MDL number:
PubChem Substance ID:
manufacturer/tradename
USP
Featured Industry
Pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.NCCC[C@H]([NH3+])CC(=O)N[C@H]1CNC(=O)[C@@H](NC(=O)\C(NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC1=O)=C\NC(N)=O)[C@H]2C[C@H](O)NC([NH3+])=N2
InChI
1S/C25H43N13O10.H2O4S/c26-3-1-2-10(27)4-16(41)32-12-6-30-23(47)18(11-5-17(42)37-24(28)36-11)38-20(44)13(7-31-25(29)48)33-21(45)14(8-39)35-22(46)15(9-40)34-19(12)43;1-5(2,3)4/h7,10-12,14-15,17-18,39-40,42H,1-6,8-9,26-27H2,(H,30,47)(H,32,41)(H,33,45)(H,34,43)(H,35,46)(H,38,44)(H3,28,36,37)(H3,29,31,48);(H2,1,2,3,4)/b13-7-;/t10-,11+,12-,14-,15-,17-,18-;/m0./s1
InChI key
AQONYROJHRNYQQ-QMAPKBLTSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the
issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
RIDADR
NONH for all modes of transport
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.