Merck
Papel de filtro
Papeles de filtro Whatman® para análisis cualitativos y cuantitativos
Utilizados comúnmente en análisis cuantitativos y cualitativos, los papeles de filtro deben ajustarse estrechamente a la aplicación según las características físicas del papel de filtro. Existen muchos tamaños, materiales, tipos y grados de papel de filtro disponibles para una gran variedad de aplicaciones. Los papeles de filtro Whatman® utilizan únicamente materias primas de la más alta calidad para obtener una alta reproducibilidad y uniformidad. Los papeles de filtro de celulosa Whatman® se fabrican con revestimientos de algodón de alta calidad que se tratan para conseguir un contenido de α-celulosa del 98%. Existe una amplia selección de papeles de filtro Whatman® para numerosas aplicaciones de laboratorio. También se dispone de papel de filtro preplegado (plegado) para mayor comodidad.
Papel de filtro Whatman.
Papel de filtro cualitativo Whatman®
Los papeles de filtro cualitativos son lo que la mayoría de los usuarios considerarían papeles de filtro de uso general, diseñados para su uso en separaciones analíticas y técnicas analíticas cualitativas para la determinación e identificación de partículas, contaminantes o componentes de materiales. Los papeles cualitativos se clasifican por grados de papel en función de diversas propiedades, como el grosor, el peso y la retención de partículas. Los grados de papel cualitativo más comunes son 1-6, 595, 597, 598 y 602, que tienen aplicaciones en múltiples industrias.
Papel de filtro Whatman® cuantitativo
Los papeles de filtro cuantitativos están diseñados para la preparación de muestras y el análisis gravimétrico, y normalmente se seleccionan en función del nivel de dureza de la superficie y del contenido en cenizas requerido para el procedimiento de filtración. Los papeles cuantitativos se tratan con ácido para reducir las cenizas, a menudo a menos del 0,01%. Este bajo contenido en cenizas es útil para los análisis cuantitativos. Tras la filtración o la recogida de muestras, el papel de filtro puede encenderse y quemarse, dejando muy pocos residuos que puedan interferir en las mediciones posteriores.
  • Papel de filtro sin cenizas: 0,007% de ceniza nominal para los grados 40 a 44 y un típico 0,01% para los grados 589; filtros muy puros adecuados para una amplia gama de procedimientos críticos de filtración analítica.
  • Papel de filtro endurecido bajo en cenizas: 0,015% de ceniza nominal; tratado con un ácido fuerte para eliminar trazas de metales y producir una alta resistencia en húmedo y resistencia química; especialmente adecuado para la filtración Buchner donde la superficie dura y lisa del filtro facilita la recuperación de precipitados.
  • Papel de filtro endurecido sin cenizas: 0,005% de ceniza nominal; endurecido al ácido para proporcionar una alta resistencia en húmedo y resistencia química con un contenido de ceniza extremadamente bajo; la superficie resistente hace que estos filtros sean adecuados para una amplia gama de procedimientos de filtración críticos.
Cytiva™. Blotting and Chromatography Paper
El papel Whatman® 3MM Chr es el papel secante más utilizado del mundo. Se trata de un papel de grosor medio (0,34 mm) muy utilizado en electroforesis para el levantamiento de geles de secuenciación y en el que confían los investigadores que realizan transferencias Southern, Northern y Western. El papel 3MM Chr está ahora disponible en los tamaños más utilizados. GB005 es un papel grueso (1,5 mm) muy absorbente, recomendado para aplicaciones en las que un menor número de capas de papel secante debe garantizar una gran capacidad, incluido el secado semiseco de proteínas. GB003 es un papel secante de uso general (0,8 mm) fabricado a partir de materias primas puras de gran absorbencia que se utiliza como soporte de gel de membrana. Este papel grueso se recomienda para la lisis/desnaturalización de levantamientos de colonias o placas y Western blots.
  • Celulosa pura producida íntegramente a partir de linters de algodón de la más alta calidad sin aditivos de ningún tipo. Garantiza que no se producirá contaminación durante los pasos de transferencia.
  • Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas y de blotting. Esto garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar que son importantes para obtener transferencias limpias y uniformes durante el blotting.
  • Whatman® 3MM Chr se considera el estándar del sector para los procedimientos de blotting.
  • Tamaños convenientes disponibles en hojas cortadas con precisión a los tamaños de gel y membrana de transferencia más populares. Permite "out-of-the-box" uso y elimina las variaciones de hoja a hoja.
  • Posibilidades de uso.
Inicie sesión para continuar.
¿No tiene una cuenta?
Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.