Membranas filtrantes
Producidos por precipitación o estiramiento de materiales poliméricos, los filtros de membrana se utilizan habitualmente tanto en la industria como en la investigación. Las propiedades de los filtros de membrana varían ampliamente con diferencias en la composición, los tratamientos superficiales y el tamaño de los poros. La selección del filtro ideal requiere un conocimiento de las características básicas. Ofrecemos una amplia colección de membranas Millipore® y Whatman™ para la filtración.
Características de los filtros de membrana
- Compatibilidad química: El material filtrante debe ser compatible con la naturaleza química tanto del líquido como de los solutos disueltos que se filtran para evitar fallos estructurales.
- Humectabilidad: Las membranas hidrofílicas se humedecen fácilmente con agua y se prefieren para filtrar soluciones acuosas. Las membranas hidrófobas se recomiendan para la filtración de gases, disolventes de baja tensión superficial y ventilación, y pueden mojarse en disolventes orgánicos como el metanol, permitiendo el paso tanto de líquidos acuosos como de disolventes orgánicos.
- Tamaño de poro: El tamaño de poro proporciona una indicación del mayor diámetro de poro y puede relacionarse con la capacidad de la membrana para filtrar partículas de un determinado tamaño.
- 0,1 µm: eliminación de micoplasmas
- o 0,20 a 0,22 µm: esterilización de filtros y ultralimpieza de soluciones acuosas y disolventes orgánicos (por ejemplo, HPLC)
- 0,45 µm: clarificación de soluciones acuosas y disolventes orgánicos
- 0.8 µm: eliminación de partículas gruesas y eliminación de bacterias
- 100 µm: eliminación de arena, carbón activado, resinas de perlas
- Diámetro: El diámetro, tamaño y forma del filtro se seleccionan en función del aparato utilizado para la filtración. Los filtros de disco, los filtros de jeringa, los extractores y los dispositivos de filtración de botella tienen diámetros específicos para los filtros de membrana.
- Caudal: Definido como el tiempo necesario para que la corriente de flujo pase a través del filtro, el caudal es fundamental para determinar la rapidez con que puede completarse una filtración. El material de la membrana, el grosor, la porosidad y la arquitectura de los poros pueden provocar diferencias en el caudal.
- Propiedades ópticas: Al analizar visualmente los retentados, las propiedades ópticas de la membrana deben ser compatibles con el método de obtención de imágenes a fin de proporcionar un fondo consistente y reducir el ruido.
- Color: La selección del color del filtro puede proporcionar un contraste adecuado para una identificación y cuantificación fáciles y fiables. Los filtros negros permiten distinguir entre partículas de color claro y microorganismos. Los filtros blancos distinguen entre microbios y partículas azules, rojas y oscuras. Los filtros verdes ofrecen un fondo para la visualización de partículas negras, blancas e incoloras.
- Aglutinantes: Comúnmente utilizados en materiales no tejidos a base de fibras, los aglutinantes proporcionan forma y resistencia al producto final.
- Aglutinantes orgánicos proporcionan una mayor resistencia en húmedo y una menor liberación de fibras para la filtración a alta presión.
- Los aglutinantes inorgánicos confieren una alta estabilidad térmica y química e inercia a la degradación microbiológica en comparación con los aglutinantes orgánicos.
- Membranas de acetato de celulosa son ideales para análisis biológicos y clínicos, pruebas de esterilidad y mediciones de centelleo. Presentan una afinidad de unión a proteínas muy baja y se recomiendan para aplicaciones de baja unión a proteínas. Resistentes a disolventes y al calor hasta 180 ºC, estas membranas son adecuadas para la filtración de medios acuosos de cultivo celular y alcohólicos.
- Las membranas de nitrato de celulosa se recomiendan para aplicaciones generales de filtración, incluida la filtración de tampones, y presentan niveles extraíbles bajos y una distribución de tamaño de poro estrecha. Mientras que la nitrocelulosa suele considerarse frágil e inestable térmicamente, estos filtros ofrecen una mayor resistencia y flexibilidad, así como estabilidad térmica hasta 121 °C, lo que permite esterilizarlos en autoclave sin que se encojan ni pierdan integridad. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa presentan una alta unión a proteínas, lo que puede provocar la pérdida de muestras al filtrar muestras biológicas.
- Filtros de membrana de éster de celulosa mixta (MCE) están compuestos tanto de acetato de celulosa como de nitrato de celulosa y son biológicamente inertes, de baja unión y térmicamente estables con una alta capacidad de carga, lo que los convierte en una opción ideal para una variedad de aplicaciones de filtración, incluida la clarificación de soluciones acuosas, el recuento de partículas, la filtración de muestras de HPLC y el análisis microbiano. Para aplicaciones que requieren el recuento manual de partículas o colonias, una superficie cuadriculada y un contraste de color facilitan la detección de partículas y minimizan la fatiga ocular.
- Las membranas de polietersulfona (PES) son conocidas por su estabilidad térmica, durabilidad y resistencia a soluciones ácidas y alcalinas. Las membranas de polietersulfona (PES) hidrofílicas Millipore Express® PLUS se utilizan habitualmente como alternativa a las membranas de celulosa y ofrecen un flujo rápido, una alta capacidad de filtración y una baja unión a proteínas, al tiempo que mantienen la retención bacteriana.
- Membranas de politetrafluoroetileno (PTFE)
Tienen una gran resistencia y una amplia compatibilidad química, y se utilizan habitualmente para clarificar soluciones acuosas, disolventes orgánicos, corrosivos y fluidos agresivos. Las membranas de PTFE hidrófilo se suelen utilizar en la filtración de soluciones acuosas, mientras que las membranas de PTFE hidrófobo se suelen utilizar para filtrar disolventes orgánicos y gases, así como para el control de partículas.
- Membranas de nailon y poliamida ofrecen una amplia compatibilidad, resistencia, flexibilidad e hidrofilia con bajos extraíbles, y se utilizan habitualmente para la filtración de soluciones acuosas y orgánicas para su uso en HPLC y otros métodos analíticos. Pueden presentar una elevada unión a proteínas y moléculas pequeñas y no se recomiendan para muestras biológicas.
- Las membranas de PVDF se utilizan en una gran variedad de aplicaciones de investigación biomédica. Disponibles en formatos hidrófilo e hidrófobo, los filtros de membrana Durapore® proporcionan altos caudales y rendimiento, bajos extraíbles y amplia compatibilidad química. Las membranas Durapore® hidrofílicas presentan una unión a proteínas muy baja y se utilizan para filtrar soluciones proteicas. Por el contrario, las membranas Durapore® hidrófobas presentan una alta unión a proteínas.
- Membranas de celulosa regenerada< son hidrófilas, se humedecen espontáneamente en agua y presentan una gran resistencia química para filtrar soluciones acuosas y orgánicas. Se utilizan habitualmente para filtrar disolventes y soluciones de HPLC. Los filtros de membrana de celulosa regenerada pueden esterilizarse y tienen una baja unión a proteínas y extraíbles, lo que permite su uso con muestras biológicas.
- Filtros de membrana de policarbonato< se fabrican a partir de una película lisa de policarbonato similar al vidrio y se recomiendan para todos los análisis en los que la muestra se visualiza en la superficie de la membrana, como la microscopía óptica o electrónica. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana (grabado de pistas) garantiza un diámetro de poro preciso y constante para una separación exacta de las muestras por tamaño. Estos filtros de membrana se utilizan habitualmente en el análisis de oligoelementos y partículas, el análisis gravimétrico, el análisis del agua y la filtración general.
- Filtros de membrana y red de polipropileno se caracterizan tanto por su compatibilidad con disolventes como por su estabilidad térmica. Estos filtros son ideales para aplicaciones generales de clarificación de soluciones y prefiltración, incluida la reducción de la carga biológica. Los filtros de membrana y red de polipropileno Millipore® proporcionan una alta capacidad de retención de partículas y suciedad, así como una baja caída de presión. Aunque estos filtros están diseñados para su uso con disolventes orgánicos, también pueden utilizarse para la filtración de soluciones acuosas, después de humedecerlos con un alcohol.
- Los filtros de cloruro de polivinilideno (PVC) se utilizan preferentemente con análisis gravimétricos para cuantificar partículas de aire de sílice, negro de humo o cuarzo. Los filtros de membrana Millipore® PVC se fabrican con PVC de alta calidad y se han desarrollado para su uso con los métodos de control del aire ASTM, NIOSH y OSHA.
- Los filtros de membrana de óxido de alúmina no son tóxicos y son compatibles con la mayoría de disolventes y soluciones acuosas. La precisa estructura de poros en forma de panal, indeformable, elimina el cruce lateral entre poros, lo que garantiza unos cortes de filtro exactos y una distribución estrecha del tamaño de los poros. Estos filtros de membrana presentan una baja unión a proteínas, tienen una autofluorescencia mínima, se vuelven prácticamente transparentes cuando se humedecen y favorecen el crecimiento celular. Los filtros de membrana Whatman™ Anodisc™ están disponibles con un anillo de soporte de polipropileno adherido para facilitar su manipulación
- Filtros de fibra de vidrio se fabrican a partir de fibras de vidrio de borosilicato y se suelen utilizar como filtros de profundidad en la prefiltración de partículas grandes o soluciones viscosas. La adición de aglutinantes puede mejorar la resistencia en húmedo para filtrar soluciones muy contaminadas, pero hace que el filtro no sea adecuado para el análisis gravimétrico o la filtración de gases calientes debido a la pérdida de masa por calentamiento. Los filtros de fibra de vidrio sin resina aglutinante pueden calentarse hasta 500 °C sin pérdida de masa.
- Filtros de fibra de cuarzo se fabrican a partir de fibras de cuarzo puro, lo que evita cualquier reacción superficial del filtro con gases ácidos. Debido a su inercia, los filtros de fibra de cuarzo son muy adecuados para medir concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas. Los filtros de fibra de cuarzo también presentan una buena estabilidad de peso y forma y se utilizan habitualmente en el muestreo de aire y el análisis de oligoelementos.
- Los filtros de membrana de plata son ideales para aplicaciones en las que intervienen fluidos agresivos y/o temperaturas elevadas y se especifican en las normas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (NIOSH) para el análisis de sílice cristalina y amorfa, sulfuro de plomo, carburo de boro y amianto crisotilo.
- Los filtros de membrana de plata son ideales para aplicaciones en las que intervienen fluidos agresivos y/o temperaturas elevadas.
Tipos de membrana filtrante
- Filtros de membrana de óxido de alúmina< no son tóxicos y son compatibles con la mayoría de disolventes y soluciones acuosas. La estructura de poros en panal, precisa e indeformable, elimina el cruce lateral entre poros, lo que garantiza unos cortes de filtro exactos y una distribución estrecha del tamaño de los poros. Estos filtros de membrana presentan una baja unión a proteínas, tienen una autofluorescencia mínima, se vuelven prácticamente transparentes cuando se humedecen y favorecen el crecimiento celular. Los filtros de membrana Whatman™ Anodisc™ están disponibles con un anillo de soporte de polipropileno adherido para facilitar su manipulación.**
- Membranas de acetato de celulosa< son ideales para análisis biológicos y clínicos, pruebas de esterilidad y mediciones de centelleo. Presentan una afinidad de unión a proteínas muy baja y se recomiendan para aplicaciones de baja unión a proteínas. Resistentes a disolventes y al calor hasta 180 ºC, estas membranas son adecuadas para la filtración de medios acuosos de cultivo celular y alcohólicos.
- Membranas de nitrato de celulosa< se recomiendan para aplicaciones generales de filtración, incluida la filtración de tampones, y presentan niveles extraíbles bajos y una distribución de tamaño de poro estrecha. Mientras que la nitrocelulosa suele considerarse frágil e inestable térmicamente, estos filtros ofrecen una mayor resistencia y flexibilidad, así como estabilidad térmica hasta 121 °C, lo que permite esterilizarlos en autoclave sin que se encojan ni pierdan integridad. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa presentan una elevada unión a proteínas, lo que puede provocar la pérdida de muestras al filtrar muestras biológicas.
- Filtros de fibra de vidrio
Se fabrican a partir de fibras de vidrio de borosilicato y se suelen utilizar como filtros de profundidad en la prefiltración de partículas grandes o soluciones viscosas. La adición de aglutinantes puede mejorar la resistencia en húmedo para filtrar soluciones muy contaminadas, pero hace que el filtro no sea adecuado para el análisis gravimétrico o la filtración de gases calientes debido a la pérdida de masa por calentamiento. Los filtros de fibra de vidrio sin resina aglutinante pueden calentarse hasta 500 °C sin pérdida de masa.**
- Filtros de membrana de éster de celulosa mixta (MCE) están compuestos tanto de acetato de celulosa como de nitrato de celulosa y son biológicamente inertes, poco aglutinantes y térmicamente estables con una alta capacidad de carga, lo que los convierte en una opción ideal para una variedad de aplicaciones de filtración, incluida la clarificación de soluciones acuosas, el recuento de partículas, la filtración de muestras de HPLC y el análisis microbiano. Para aplicaciones que requieren el recuento manual de partículas o colonias, una superficie cuadriculada y el contraste de colores facilitan la detección de partículas y minimizan la fatiga ocular.
- Membranas de nailon y poliamida< ofrecen una amplia compatibilidad, resistencia, flexibilidad e hidrofilia con bajos extraíbles, y se utilizan habitualmente para la filtración de soluciones acuosas y orgánicas para su uso en HPLC y otros métodos analíticos. Pueden presentar una elevada unión a proteínas y moléculas pequeñas, por lo que no se recomiendan para muestras biológicas.
- Filtros de membrana de policarbonato
Se fabrican a partir de una película de policarbonato lisa, similar al vidrio, y se recomiendan para todos los análisis en los que la muestra se observa en la superficie de la membrana, como la microscopía óptica o electrónica. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana (grabado de trazas) garantiza un diámetro de poro preciso y consistente para una separación exacta de la muestra por tamaño. Estos filtros de membrana se utilizan comúnmente en análisis de oligoelementos y partículas, análisis gravimétricos, análisis de agua y filtración general.**
- Membranas de polietersulfona (PES)
Son conocidas por su estabilidad térmica, durabilidad y resistencia a soluciones ácidas y alcalinas. Las membranas hidrófilas de polietersulfona (PES) Millipore Express® PLUS se utilizan habitualmente como alternativa a las membranas de celulosa y ofrecen un flujo rápido, una alta capacidad de filtración y una baja unión a proteínas, al tiempo que mantienen la retención bacteriana.
- Filtros de membrana y red de polipropileno< se caracterizan por su compatibilidad con disolventes y su estabilidad térmica. Estos filtros son ideales para aplicaciones generales de clarificación de soluciones y prefiltración, incluida la reducción de la carga biológica. Los filtros de membrana y red de polipropileno Millipore® ofrecen una alta capacidad de retención de partículas y suciedad, así como una baja caída de presión. Aunque estos filtros están diseñados para su uso con disolventes orgánicos, también pueden utilizarse para la filtración de soluciones acuosas, después de humedecerlos con un alcohol.**
- Membranas de politetrafluoroetileno (PTFE)
Tienen una alta resistencia y una amplia compatibilidad química, y se utilizan habitualmente para clarificar soluciones acuosas, disolventes orgánicos, corrosivos y fluidos agresivos. Las membranas hidrófilas de PTFE se utilizan normalmente para filtrar soluciones acuosas, mientras que las membranas hidrófobas de PTFE se utilizan normalmente para filtrar disolventes orgánicos y gases, así como para el control de partículas.
- Filtros de cloruro de polivinilideno (PVC)< se utilizan preferentemente con análisis gravimétricos para cuantificar partículas de sílice, negro de humo o cuarzo en el aire. Los filtros de membrana de PVC Millipore® se fabrican con PVC de alta calidad y se han desarrollado para su uso con los métodos de control del aire ASTM, NIOSH y OSHA.**
- Membranas de PVDF< se utilizan en diversas aplicaciones de investigación biomédica. Disponibles en formatos hidrofílico e hidrofóbico, los filtros de membrana Durapore® proporcionan altos caudales y rendimiento, bajos extraíbles y amplia compatibilidad química. Las membranas hidrofílicas Durapore® presentan una unión a proteínas muy baja y se utilizan para filtrar soluciones proteicas. Por el contrario, las membranas Durapore® hidrófobas presentan una alta unión a proteínas.
- Filtros de fibra de cuarzo
Se fabrican a partir de fibras de cuarzo puro, lo que evita cualquier reacción superficial del filtro con gases ácidos. Debido a su inercia, los filtros de fibra de cuarzo son muy adecuados para medir concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas. Los filtros de fibra de cuarzo también presentan una buena estabilidad de peso y forma y se suelen utilizar en el muestreo de aire y el análisis de oligoelementos.**
- Membranas de celulosa regenerada
Son hidrófilas, se humedecen espontáneamente en agua y presentan una gran resistencia química para filtrar soluciones acuosas y orgánicas. Se utilizan habitualmente para filtrar disolventes y soluciones de HPLC. Los filtros de membrana de celulosa regenerada pueden esterilizarse y tienen una baja unión a proteínas y extraíbles, lo que permite su uso con muestras biológicas.
- Filtros de membrana de plata
Son ideales para aplicaciones que implican fluidos agresivos y/o altas temperaturas y se especifican en las normas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para el análisis de sílice cristalina y amorfa, sulfuro de plomo, carburo de boro y amianto crisotilo.
- Filtros de membrana de celulosa regenerada.
Recursos relacionados
- Catalog: Filters and Supporting Hardware
Our exhaustive portfolio of fundamental filters and supporting hardware has helped generations of scientists reach new milestones.
Vídeos relacionados
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.