Tubos de laboratorio
Los tubos de laboratorio, entre ellos los tubos de ensayo, los tubos de cultivo y los tubos de centrífuga, suelen ser de vidrio o de plástico y se utilizan en diversos experimentos y procedimientos científicos. Tienen forma cilíndrica, fondo redondeado y parte superior abierta, y a menudo presentan marcas de volumen en el lateral para medir el volumen de líquido que contienen. Los tubos de laboratorio pueden utilizarse para una gran variedad de fines, como mezclar y calentar productos químicos, almacenar pequeñas cantidades de líquidos u observar reacciones al microscopio.
Más información sobre
Tubos de ensayo
Los tubos de ensayo son tubos cilíndricos de vidrio o plástico con la parte superior abierta y el fondo redondeado. Suelen utilizarse en laboratorios para contener y mezclar pequeñas cantidades de líquidos o sustancias durante experimentos o análisis. Los tubos de ensayo vienen en varios tamaños, que suelen oscilar entre unos pocos centímetros y varias decenas de centímetros de longitud. Están diseñados para soportar cambios de temperatura, reacciones químicas y procesos de esterilización. Los tubos de ensayo suelen tener marcas de graduación para medir los volúmenes de los líquidos y pueden cerrarse con tapas o tapones para evitar la contaminación o la evaporación.
Tubos Pyrex®
Los tubos de ensayo Pyrex® son de vidrio de borosilicato, con cuello liso y fondo redondo. Están disponibles con o sin graduaciones y reborde.
Tubos de ensayo de vidrio graduados BRAND®
Estos tubos de ensayo son de vidrio de borosilicato, incoloros, con tapón de polipropileno y fondo redondo.
Tubos universales para muestras BRAND®
Estos tubos de ensayo son poliestireno transparente e incoloro con fondo redondo, para muestras.
Tubos de ensayo DURAN®
Los tubos de ensayo Duran, fabricados en vidrio de borosilicato, no tienen graduaciones y son estériles y esterilizables en autoclave.
Tubos de ensayo de fondo redondo Corning® Falcon®
Estos tubos de ensayo están disponibles en opciones estériles y no estériles, son de poliestireno con fondo redondo y vienen con tapón de rosca.
Tubos de centrífuga
Los tubos de centrífuga, también conocidos como frascos de centrífuga o viales de centrífuga, están diseñados para ser utilizados en centrífugas. Su diseño les permite soportar las fuerzas de rotación a alta velocidad dentro de las centrífugas sin riesgo de rotura ni deformación. Estos tubos suelen estar fabricados con materiales duraderos como el polipropileno o el vidrio, lo que garantiza su fiabilidad en condiciones de centrifugación exigentes. Los tubos de centrífuga desempeñan un papel crucial en diversas aplicaciones, como la separación de componentes en muestras biológicas, la purificación de proteínas o ADN y la sedimentación de partículas o células.
Tubos de centrífuga Eppendorf®
Fabricados con polipropileno (PP) virgen o biocircular de la mayor calidad, los tubos de centrífuga Eppendorf® no contienen biocidas, plastificantes ni látex. Se fabrican con moldes optimizados y muy pulidos, sin utilizar agentes deslizantes como oleamida, erucamida o estearamida. Nuestra gama de productos consta de grado Eppendorf para el uso habitual, Biopure para aplicaciones de cultivo y LoBind para garantizar la máxima recuperación de muestra en sus aplicaciones de proteínas y PCR.
Tubos de centrífuga Greiner
Estos tubos de centrífuga están fabricados en polipropileno cristalino transparente, y su idoneidad para la centrifugación depende de la gravedad específica de la disolución que se esté procesando y el tipo de rotor utilizado.
Tubos de centrífuga TPP®
Estos tubos de centrífuga están fabricados con polipropileno transparente y se caracterizan por un fondo cónico y un tapón. Son compatibles con todas las centrífugas estándar y su diseño innovador da prioridad a un cierre seguro, una transparencia excepcional, graduaciones claras y zonas de marcado muy visibles. El cierre de rosca del tubo de centrífuga es seguro y resistente al vuelco. Los tubos exhiben una transparencia excelente, y las zonas de marcas blancas en el tapón y el lateral del tubo son fácilmente perceptibles.
Tubos de centrífuga Nalgene®
Estos tubos de centrífuga son tubos transparentes no estériles fabricados en copolímero de polipropileno, con fondo cónico. El copolímero de polipropileno es compatible con una amplia gama de reactivos.
Tubos de centrífuga BRAND®
Estos tubos de centrífuga BRAND® están fabricados en polipropileno de alta calidad, resistente a los productos químicos. Los tubos cilíndricos tienen rebordes perlados.
Tubos de centrífuga cónicos de vidrio PYREX® desechables
Estos tubos de centrífuga no son estériles y están fabricados en vidrio de borosilicato con rosca y fondo cónico.
Microtubos
Los microtubos, también conocidos como tubos de microcentrífuga, son pequeños recipientes diseñados para la conservación de volúmenes de líquido que oscilan entre microlitros y mililitros. Están disponibles tanto en versión estéril como no estéril y se pueden encontrar con distintos tipos de tapones, como los de rosca o a presión, lo que permite su uso en microcentrífugas.
Microtubos de ensayo Eppendorf® Safe-Lock
Estos tubos de microcentrífuga son tubos incoloros con tapón y caracterizados por un fondo cónico y marcas de graduación. La tapa proporciona una protección añadida contra la apertura involuntaria durante la incubación y el almacenamiento. Los tubos son esterilizables en autoclave, con un intervalo de temperatura de -86 °C a 100 °C. El material de polipropileno ofrece protección contra las tensiones químicas y mecánicas, así como contra las temperaturas extremas.
Microtubos MAXYMum Recovery®
Estos tubos están fabricados en polipropileno químicamente resistente y están equipados con tapones a presión que garantizan un precinto eficaz para la protección de la muestra. La superficie de los tubos permite una retención ultrabaja, lo que favorece una precisión y exactitud óptimas y maximiza la recuperación de las muestras.
Microtubos Snap-Cap Clear-view™
Estos microtubos son tubos cónicos incoloros, fabricados en polipropileno. No contienen ARNasas ni ADNasas, y el diseño en ángulo del tapón facilita su apertura, evitando la fatiga del pulgar.
Tubos de PCR
Los tubos para PCR son pequeños tubos utilizados para llevar a cabo reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) en los laboratorios de biología molecular. Estos tubos, fabricados con diversos materiales y disponibles en distintas capacidades, están diseñados para soportar las elevadas temperaturas necesarias durante el proceso de PCR.
Tubos de PCR Corning®
Estos tubos de PCR, fabricados en polipropileno de paredes finas, no son estériles y carecen de ADNasas y ARNasas. Están diseñados para proporcionar un ajuste preciso en los bloques calefactores, optimizando la eficiencia de la transferencia de calor. Además, estos tubos son esterilizables en autoclave.
Tubos de PCR Eppendorf®
Estos tubos son de polipropileno incoloro con fondo cónico. Presentan paredes de grosor uniforme y superficies lisas que facilitan el calentamiento eficiente de la muestra, agilizando así el proceso de PCR.
Tubos de cultivo celular
Tubos de cultivo Pyrex®
Los tubos de cultivo, fabricados con vidrio de borosilicato, están diseñados para minimizar los cambios de pH y reducir el riesgo de contaminantes que podrían desprenderse del vidrio sodocálcico. También se ofrecen como tubos desechables, disponibles con fondo redondo o plano y con o sin borde y opciones de tapón de rosca.
Tubos de NMR
Los tubos de RMN están diseñados para utilizarse en todos los procedimientos de espectroscopia por resonancia magnética nuclear, incluidos los que implican compuestos orgánicos sensibles al aire. Estos tubos proporcionan un ajuste seguro y hermético en las turbinas giratorias, garantizando una ausencia total de interferencias de fondo de la RMN. Elaborados en vidrio químicamente resistente de gran calidad, los tubos de RMN mantienen la pureza de la muestra sin afectar a la medición de RMN. Suelen fabricarse con vidrio de borosilicato y están disponibles en opciones tanto reutilizables como desechables, ofreciendo una selección de longitudes y diámetros exteriores.
Tubos de RMN de cuarzo natural Norell®
Estos tubos de RMN se utilizan para la espectroscopia de RMN de boro y están diseñados para su uso a temperaturas superiores a 150 °C y/o reacciones catalizadas por UV con longitud de onda superior a 255 nm.
Tubos de RMN SampleJet Bruker®
Estos tubos de RMN son incoloros y se suministran con tapones provistos de cuello de rosca. No son compatibles con centrífugas de cerámica.
Tubos de RMN de cuarzo Wilmad®
Estos tubos de RMN son incoloros, de paredes finas, tienen cuello de rosca y son útiles para realizar estudios de espectroscopia de RMN de boro.
Tubos de RMN Aldrich® ColorSpec®
Estos tubos de RMN son transparentes y están fabricados con fino vidrio de borosilicato, lo que garantiza su compatibilidad con juntas esmeriladas, válvulas y gradillas de vacío. Se someten a procesos precisos de esmerilado y pulido para proporcionar una estabilidad excepcional durante el centrifugado y ofrecer la mayor resolución posible para cualquier aplicación de espectroscopia de RMN.